missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poly (styrène-divinylbenzène), réticulé à 1%, maillage 200-400

Numéro de catalogue. AA4180022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4180022 100 g
AA4180006 5 g
AA4180014 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA4180022 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04180022

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour la préparation de billes fonctionnalisées utilisées en synthèse en phase solide | CAS : 9003-70-7 | C24H27NO5 | 409,48 g/mol

Le poly (styrène-divinylbenzène) est largement utilisé comme matériau d’emballage de colonnes en chromatographie liquide pour la séparation des ions organiques et inorganiques. est utilisé en analyse de traces inorganiques pour l’extraction en phase solide préconcentrée.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 9003-70-7
Formule moléculaire C24H27NO5
Poids moléculaire (g/mol) 409.48
Numéro MDL 9003-70-7
Clé InChI BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme styrene/divinylbenzen, divinylbenzene-styrene, styrene divinylbenzene, styrene-divinylbenzene, styrene/divinylbenzene, styrene-divinyl benzene, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, brominated, st dvb, divinylbenzene; styrene, 1,2-diethenylbenzene; styrene
PubChem CID 174664
Nom de l’IUPAC 1,2-bis(éthényl)benzène; Styrène
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Poly(styrene-divinylbenzene)
Nom Remarque 1% de réticulation croisée
Forme physique Perles
Quantité 100 g
Dimensions de la maille Maillage 200 à 400
Odeur Inodore
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche