missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poly (styrène-divinylbenzène), réticulé à 1%, maillage 100-200, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AA4329214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4329214 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AA4329214 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04329214

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 9003-70-7 | Molecular Formula: C24H27NO5 | Molecular Weight: 409.48 g/mol

Le poly (styrène-divinylbenzène) est utilisé dans les milieux de séparation chromatographique. Il est également utilisé pour l’élimination des inhibiteurs phénoliques : hydroquinone, hydroquinone monométhyléther et tert-butylcatècol. Il est largement utilisé comme matériau d’emballage de colonnes en chromatographie liquide pour la séparation des ions organiques et inorganiques. Le copolymère styrène-divinylbenzène est utilisé dans l’analyse inorganique des traces pour la préconcentration d’extraction en phase solide.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 9003-70-7
Formule moléculaire C24H27NO5
Poids moléculaire (g/mol) 409.48
Numéro MDL 9003-70-7
Clé InChI BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme styrene/divinylbenzen, divinylbenzene-styrene, styrene divinylbenzene, styrene-divinylbenzene, styrene/divinylbenzene, styrene-divinyl benzene, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, brominated, st dvb, divinylbenzene; styrene, 1,2-diethenylbenzene; styrene
PubChem CID 174664
Nom de l’IUPAC 1,2-bis(éthényl)benzène; Styrène
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Poly (styrene-divinylbenzene)
Nom Remarque 1% de réticulation croisée
Forme physique Perles
Quantité 25 g
Dimensions de la maille Maillage 100 à 200
Odeur Inodore
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche