missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Poly-D-Lysine Solution

Numéro de catalogue. A003E
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A003E 20 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A003E Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur A003E

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Promotes adhesion of tissues, sections to culture vessel

Spécifications

Concentration 1 mg/mL
À utiliser avec (application) Cell Culture
Quantité 20 mL
Type de produit Poly-D-Lysine Solution
Contenu et stockage Store at -20°C for up to 18 months.
Forme Liquid