missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Clips de joint en plastique

Numéro de catalogue. S41781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Monnaie
Vert
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
S41781 Vert
S41773 Monnaie
S41776 Jaune
S41780 Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. S41781 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur CH0869D

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les pinces à joints en plastique sont conçues pour maintenir la verrerie articulée ensemble sans pinces traditionnelles

  • Fabriqué en plastique résistant aux produits chimiques et à la température
  • Codé par couleur selon la taille des joints pour faciliter l’identification
  • Capable de supporter des températures allant jusqu’à 80 °C
  • Clip effilé

Warranty

Garantie limitée du fabricant d’un an

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (métrique) interne 24 mm
Matériau Plastique
À utiliser avec Connecter des équipements de laboratoire
Quantité d’emballage 1
Stérilité Non stériles
Diamètre du filetage 24/29
Forme Circulaire
Comprend Extrait
Couleur Vert
Température de fonctionnement max. (métrique) 80 °C
Type de produit Clip d’articulation
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats