missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisher Science Education™ Gobelets en plastique
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Utilisé dans la classe des sciences |
| Matériau | Plastique |
| Quantité | 100 Pk. |
| Capacité (métrique) | 207 mL |
| Capacité (impériale) | 7 oz |
| Type de produit | Coupe |