missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide piperonylique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P045925G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P045925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. P045925G Fournisseur TCI America Code fournisseur P045925G

Identifiants chimiques

CAS 94-53-1
Formule moléculaire C8H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 166.13
Numéro MDL MFCD00005830
Clé InChI VDVJGIYXDVPQLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme piperonylic acid, heliotropic acid, 3,4-methylenedioxybenzoic acid, benzo d 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 2h-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, protocatechuic acid methylene ether, 5-benzodioxolecarboxylic acid, 3,4-dioxymethylenebenzoic acid, 3,4-methylene dioxybenzoic acid
PubChem CID 7196
Nom de l’IUPAC acide 2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylique
SOURIRES OC(=O)C1=CC=C2OCOC2=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Piperonylic Acid
Point de fusion 230°C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 166.13
Pourcentage de pureté ≥98.0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber DF4912765
TSCA Yes