Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Plaques de haute capacité recouvertes de streptavidine
Description
Les plaques à haute capacité de liaison (HBC) Pierce Streptavidine sont préparées avec une méthode de revêtement exclusive qui donne une plaque recouverte de streptavidine avec une capacité de liaison quatre à cinq fois supérieure à celle d’autres plaques de test en polystyrène disponibles dans le commerce. L’utilisation d’une plaque HBC Pierce Streptavidine peut donner un essai avec une plage dynamique plus large et une meilleure linéarité, ce qui conduit à une meilleure précision de l’essai. Les plaques sont offertes en plusieurs formats, couleurs de plaques et volumes de revêtement.
Thermo Scientific Pierce Les plaques à haute capacité recouvertes de streptavidine sont conçues pour la liaison d’oligonucléotides biotinylés et de peptides avec une efficacité de liaison supérieure à celle des autres plaques commerciales.
Les plaques recouvertes de Streptavidine Pierce sont largement utilisées pour des applications telles que les ELISA et autres protocoles d’essai. Ces plaques de liaison à la biotine offrent différentes capacités et sensibilités pour une flexibilité maximale. Par exemple, les plaques à haute capacité de liaison (CVB) peuvent être utilisées pour le dépistage anti-thérapeutique/anti-anticorps antimédicamenteux (ADA) pour la recherche en immunogénicité et le développement de biologiques (1,2). Les plaques régulières et les planches à base de VHB ont été utilisées dans des tests d’aptamer pour des besoins cliniques et industriels, ainsi que dans la recherche en neurobiologie pour les thérapeutiques et la prévention, entre autres applications (3 –5).
Les caractéristiques des plaques à haute capacité recouvertes de streptavidine incluent :
• Une technologie—unique de revêtement de plaques permet une grande charge et une capacité
• de liaison élevées. Les plaques optionnelles—recouvertes de streptavidine ont jusqu’à cinq fois la capacité de liaison des plaques typiques. Une plage—dynamique plus large étend la plage quantitative donc il y a moins besoin de dilutions•
.•
Gagner du temps —sur les plaques pré-bloquées pour réduire le nombre d’étapes•
d’essai. Formats — de test flexiblesPlaques revêtues offertes en bandes à 8 puits pour réduire les déchets
La technologie propriétaire de revêtement de plaques utilisée pour fabriquer ces plaques Pierce aboutit à des plaques de grande capacité avec une limite de détection plus large que les plaques à capacité de liaison régulière. La courbe standard présente une plus grande linéarité pour détecter de petites molécules biotinylées telles que les peptides et les oligonucléotides, ce qui entraîne une plus grande précision dans les essais.
Références
1. J Immunol Methods. avril 2016; 431:45-51
2. J Immunol Methods. 28 février 2011; 365(1-2) : 38-49
3. Cancers (Bâle). 25 octobre 2022; 14(21) : 5222
4. J Microbiol Biotechnol. 28 juin 2013; 23(6) : 878-84
5. Acta Neuropathol Commun. 31 mai 2018; 6(1):43
Specifications
Specifications
| Propriété de fixation | Haute capacité, affinité |
| Format | Standard |
| Contenu et stockage | Sur le reçu, rangez les assiettes à 4 °C dans des pochettes non fermées. Une fois ouverts, placez les assiettes inutilisées dans un sac refermable avec un dessiccant et conservez à 4 °C. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Gamme de produit | Pierce |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Polystyrène |
| Nb de puits | 96 |
| Traitement de surface | Streptavidine |
| Show More |