Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Plaques à grande capacité revêtues
Description
Les plaques de liaison à la biotine sont idéales pour des applications où l’adsorption directe au polystyrène dénature les anticorps ou la molécule cible. Thermo Scientific NeutrAvidin La protéine est de l’avidine qui a été déglycosylée pour empêcher la liaison non spécifique à la lectine. Avec un pI proche du neutre (6,3), cela entraîne des interactions non spécifiques plus faibles dans certaines applications comparativement à la streptavidine. NeutrAvidin La protéine ne possède pas la séquence bactérienne RYD que l’on trouve sur la streptavidine, ce qui élimine la liaison non spécifique grâce au domaine de liaison RGD des récepteurs d’adhésion présent dans une variété de cellules.
Thermo Scientific NeutrAvidin™ Les plaques à haute capacité revêtues sont conçues pour se lier aux oligonucléotides biotinylés et aux peptides avec une efficacité de liaison supérieure à celle des autres plaques commercialement disponibles.
Les caractéristiques des Thermo Scientific Pierce plaques enduites incluent :
- La technologie – unique de revêtement de plaques entraîne une forte capacité de charge et de liaison
- NeutrAvidin Les plaques enrobées de protéines – ont jusqu’à deux fois la capacité de liaison des plaques typiques
- Une protéine robuste et sensible – NeutrAvidin offre moins de liaison non spécifique pour améliorer les rapports signal/bruit
- Une plage – dynamique plus large étend la plage quantitative, donc il y a moins besoin de dilutions
- Gagner du temps – avec des plaques pré-bloquées afin de réduire le nombre d’étapes d’analyse
- Les formats – de test flexibles choisissent entre des formats à 96 et 384 puits dans une variété de couleurs
La technologie propriétaire de revêtement de plaques utilisée pour fabriquer ces Thermo Scientific Pierce plaques revêtues donne des plaques à grande capacité avec une limite de détection plus large que les plaques à capacité de liaison ordinaires. La courbe standard présente une plus grande linéarité pour détecter de petites molécules biotinylées telles que les peptides et les oligonucléotides, ce qui entraîne une plus grande précision dans les essais.
Pour la détection de faibles concentrations (ng/mL) d’anticorps biotinylés et d’autres protéines, consultez
Pierce™ NeutrAvidin™ Plaques à haute sensibilité revêtues, transparente, bande à 8 puits
Spécifications
Spécifications
| Propriété de fixation | Haute capacité, affinité |
| Format | Standard |
| Contenu et stockage | Sur le reçu, rangez les assiettes à 4 °C dans des pochettes non fermées. Une fois ouverts, placez les assiettes inutilisées dans un sac refermable avec un dessiccant et conservez à 4 °C. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Gamme de produit | NeutrAvidin Pierce |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Polystyrène |
| Nb de puits | 384 |
| Traitement de surface | NeutrAvidin Protéine |
| Afficher plus de résultats |