missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Tampon d’échantillon LDS, non réducteur (4X)

Numéro de catalogue. PI84788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI84788 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI84788 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 84788

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le tampon de chargement d’échantillons de sulfate de dodécyle de lithium non réducteur, une alternative unique aux colorants maison et autres colorants commerciaux à chargement de gel.

Thermo Scientific™ Pierce LDS Sample Loading Buffer (4X) est un tampon de chargement d’échantillons de lithium dodécylsulfate non réducteur, optimisé pour une utilisation avec les gels SDS-PAGE de la protéine Pierce.

Le tampon d’échantillon LDS, non réducteur (4X) est un tampon d’échantillon pratique pour une utilisation dans l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS (SDS-PAGE). Le tampon contient du colorant coomassie, permettant de visualiser la progression électrophorétique selon la position du front du colorant. Le LDS Sample Buffer, Non-Reducteur (4X) peut être utilisé dans les gels dénaturants et est compatible avec Coomassie les deux applications de coloration argentée et Western blotting.

Points clés :

  • La formulation 4X concentrée – offre plus de polyvalence que les tampons 2X traditionnels

  • Non réductrice – prête à être utilisée pour la SDS-PAGE non réductrice, ou le type et la quantité préférés d’agent réducteur (par exemple, la TDT) peuvent être ajoutés pour produire des conditions réductrices

  • Le dodécyle de lithium sulfate alternatif – SDS (LDS) remplace le dodécyle sulfate de sodium (SDS) des tampons de charge traditionnels, mais fonctionne tout aussi bien

  • pH – physiologique tamponné avec de la triéthanolamine (pH 7,6) au lieu de Tris (pH 6,8)

  • Les colorants – de marqueurs de voie incluent des traces de phénol rouge et de coomassie G250 comme marqueurs visibles du front de la teinture

  • Stable pratique – à température ambiante, permettant un stockage au banc où l’électrophorèse est effectuée

Spécifications

Contenu et stockage Après le reçu, conservez à température ambiante.
Tampon Tampons de chargement d’échantillons
Concentration 4X
Type de gel SDS-PAGE
Compatibilité avec le gel SDS-PAGE Gels
Quantité 5 mL
Gamme de produit Pierce
Type de produit Tampon d’échantillons LDS

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.