missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ β-Bloqueur de glucan

Numéro de catalogue. PIA43887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PIA43887 5 x 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PIA43887 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A43887
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un pierce-glucan-bloqueur βest ajouté aux échantillons pour vérifier la validité des résultats témoins positifs et écarter les faux positifs pouvant résulter d’une contamination par des glucanes.

Pierce β-Glucan-Blocker is added to samples suspected of β-1,3-glucans contamination, preventing the occurrence of false positive results in endotoxin detection (LAL) assays. β-1,3-glucans contamination may arise from the presence of yeast and cellulosic materials. β-1,3-glucans, in sufficient amounts, can trigger a LAL response not emanating from an endotoxin-mediated response. This blocker contains <0.005 EU/mL endotoxin.

Spécifications

Contenu et stockage Conserver à 2 à 30 °C.

Type de produit Bêta-glucans bêta-bloquants
Stérilité Stérile
Taux d’endotoxine <0,005 EU/mL
Format Fiole(s)
À utiliser avec (application) Test d’endotoxine LAL
Quantité 5 x 10 mL

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.