Learn More
Kent Scientific PhysioSuite™ Moniteur avec RoVent™ ventilateur automatique
Description
Comprend
RoVent Ventilateur automatique
- Réglages préprogrammés basés sur le poids de l’animal
- Pour les souris, les rats et les cochons d’Inde
- Ventilez les animaux de 3g à 1,250g
- Ventilez par contrôle de pression ou de volume
- S’intègre aux modules de surveillance physiologique et de surveillance du CO2 en fin de marée
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Règle automatiquement la fréquence respiratoire et le volume de marée |
| Catégorie | PhysioSuite™ Écran |
| À utiliser avec (équipement) | RoVent Ventilateur automatique |