missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxychlorure de phosphore, 98%, Spectrum™ chimique
Spécifications
Spécifications
| CAS % maximal | 1 |
| Quantité | 5 g |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Niveau | Réactif |
| Emballage | Boîte en acier |
ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Pas pour l’usage de nourriture ou de médicaments. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.