missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenol Red Sodium Salt, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. RDCP02705F1
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
RDCP02705F1 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. RDCP02705F1 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCP02705F1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 34487-61-1
Formule moléculaire C19H13NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 376.358
Clé InChI HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
Nom de l’IUPAC sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Phenol Red Sodium Salt
CAS % minimum 98.0
CAS % maximal 100.0
Niveau ACS
Emballage Pouch
Quantité 5 g
ShelfLife 60 months