missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éther pétrolier, pour analyse, plage d’ébullition 60-95 °C

Numéro de catalogue. AC235070010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC235070010 1 L Bouteille en verre
AC235070025 2.5 L Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC235070010 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 235070010

CAS : 64742-49-0 | C6H14 | 86,178 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Pour l’analyse

Identifiants chimiques

CAS 64742-49-0
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.178
Numéro MDL MFCD00081849
Clé InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
SOURIRES CCCC(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique Petroleum ether
Point de fusion -40.0°C
Nom Remarque Boiling range 60° to 95°C
Couleur Incolore
Acidité 0.001 meq/g max.
Densité 0.7000g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair −26°C
Emballage Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Gravité spécifique 0.7
Viscosité 0.57 mm2/s (25°C)
Eau 0.02% max. (K.F.)
Indice de Merck 14, 5489
Point d’ébullition 60.0°C to 95.0°C
Renseignements sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with absolute alcohol, benzene,, chloroform, ether, carbon disulfide, carbon, tetrachloride and oils except castor oil.
Nom de l’IUPAC Éther pétrolier
Niveau Analytique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category Danger
Hazard Statement GHS P Statement
May be fatal if swallowed and enters airways.
Causes skin irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Highly flammable liquid and vapor.
Precautionary Statement GHS P Statement
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.

RUO – Usage réservé à la recherche