missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perhydrocyclobuta[c]furan-1,3-dione, 97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. BTB13668DA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
BTB13668DA 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. BTB13668DA Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur BTB13668DA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4462-96-8
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.111
Clé InChI NMNZZIMBGSGRPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-oxabicyclo 3.2.0 heptane-2,4-dione, perhydrocyclobuta c furan-1,3-dione, 1,2-cyclobutanedicarboxylic anhydride, cyclobutane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclobutanedicarboxylic anhydride, cis-,, acmc-1ahmk, 3-oxabicyclo 3.2.0 heptane-2, cis
PubChem CID 138261
Nom de l’IUPAC 3-oxabicyclo[3.2.0]heptane-2,4-dione
SOURIRES C1CC2C1C(=O)OC2=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Perhydrocyclobuta[c]furan-1, 3-dione
Fourchette de pourcentages d’essai 95%
Emballage Bouteille en verre ambrée
Quantité 1 g
Poids de formule 126.11
Pourcentage de pureté 97%