missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme analytique de l’acide perfluoropentanoïque, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111022729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111022729 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111022729 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur 6854225MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’acide perfluoropentanoïque est un polluant organique persistant appartenant à la classe des composés perfluorés (PFC). Ces composés sont utilisés dans diverses applications industrielles telles que les peintures textiles, les vernis, les adhésifs, l’électronique, les cires, les répulsifs antitaches et les emballages alimentaires.

Spécifications

CAS 2706-90-3
Densité 1,713 g/ml (à 25 °C (littérature))
Point d’ébullition 140 °C (littérature)
Formule moléculaire C5HF9O2
Indice de réfraction N20/D 1.294 (littérature)
Formule linéaire CF3(CF2)3 COOH
Quantité 25 mg
Numéro MDL MFCD00040211
Synonyme Nonafluorovaleric acid; Nonafluoropentanoic acid; Perfluoropentanoic acid
Poids de formule 264.05
Pourcentage de pureté ≥98% (GC)
Niveau Norme analytique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats