missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide pentafluoropropionique (environ 0,5 mol/L dans l’eau) [Réactif par paires d’ions pour LC-MS], TCI America™

Numéro de catalogue. A571210ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A571210ML 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A571210ML Fournisseur TCI America Code fournisseur A571210ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 422-64-0
Formule moléculaire C3HF5O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.03
Numéro MDL MFCD00004170
Clé InChI LRMSQVBRUNSOJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluoropropionic acid, perfluoropropionic acid, pentafluoropropanoic acid, propanoic acid, pentafluoro, propionic acid, pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionic acid, ipc-pffa-3, perfluoropropanoic acid, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro, perfluoropropionicacid
PubChem CID 62356
Nom de l’IUPAC Acide pentafluoropropanoïque
SOURIRES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique Pentafluoropropionic Acid (ca. 0.5mol/L in Water) [Ion-Pair Reagent for LC-MS]
Couleur Incolore
Quantité 10 mL
Numéro UN 3265
Poids de formule 164.03
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-1182
RTECSNumber UF6475000
TSCA Oui