missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentaérythritol Tétra (3-mercaptopropionate) 90,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P0886500ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P0886500ML 500 mL
P088625ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P0886500ML Fournisseur TCI America Code fournisseur P0886500ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 7575-23-7 | C17H28O8S4 | 488.64 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 7575-23-7
Formule moléculaire C17H28O8S4
Poids moléculaire (g/mol) 488.64
Numéro MDL MFCD00022104
Clé InChI JOBBTVPTPXRUBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82056
Nom de l’IUPAC 3-[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]-2,2-bis({[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]méthyl})propyl 3-sulfanylpropanoate
SOURIRES SCCC(=O)OCC(COC(=O)CCS)(COC(=O)CCS)COC(=O)CCS

Spécifications

Nom ou substance chimique Pentaerythritol Tetra(3-mercaptopropionate)
Couleur Incolore
Point d’ébullition 275 °C
Quantité 500 mL
Numéro UN 3082
Poids de formule 488.64
Pourcentage de pureté ≥90,0% (T)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-3330
TSCA Oui