missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ Glissières de cadres à membrane PEN

Numéro de catalogue. 361014589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 chacun
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
361014589 50 chacun
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 361014589 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur LCM0521

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

ARCTURUS™ Les instruments de microdissection par capture laser (LCM) offrent une combinaison unique de capture laser infrarouge (IR) et de coupe laser ultraviolette (UV), permettant l’utilisation de n’importe quel type de lame et toute préparation d’échantillon pour la microdissection.

ARCTURUS™ Les instruments de microdissection par capture laser (LCM) offrent une combinaison unique de capture laser infrarouge (IR) et de coupe laser ultraviolette (UV), permettant l’utilisation de n’importe quel type de lame et toute préparation d’échantillon pour la microdissection. Bien que les lames en verre simple soient efficacement utilisées pour les lames LCM standard à base d’IR, les lames membranaires en polyéthylène naphtalate (PEN) facilitent cette fonction laser double exclusive à Arcturus™ et vous permettent de déterminer la préparation appropriée de l’échantillon selon vos besoins d’application.

Lames
ARCTURUS™ en verre simple les instruments sont les seuls systèmes LCM qui permettent une utilisation efficace de lames en verre simple à faible coût, et offrent un accès facile aux documents d’archives. Nous ne vendons pas de lames en verre nature, bien que la plupart des lames en verre disponibles dans le commerce soient compatibles avec la microdissection. Pour des recommandations adaptées à votre type de tissu et à vos besoins d’application, veuillez contacter le support technique pour plus d’informations.

Lames
à membrane PENLes lames à membrane PEN permettent l’utilisation combinée du LCM IR et de la découpe laser UV. Les lames en verre à membrane PEN permettent l’utilisation seule de la LCM IR standard, qui est la méthode la plus douce pour isoler des cellules individuelles ou de petites zones. Les lames à membrane PEN offrent une flexibilité supplémentaire en permettant de choisir la microdissection à partir de préparations d’échantillons non déshydratées.

Pour la recherche seulement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.

Spécifications

Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Contenu et stockage Glissières de cadre membranaire en PEN. Conserver à température ambiante
À utiliser avec (équipement) ArcturusXT™ LCM Instrument
Catégorie Culasse à cadre à membrane
Matériau Verre à membrane PEN
Quantité 50 chacun

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.