missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Pacific Blue™ Kit d’apoptose, V/SYTOX™ AADvanced™ pour la cytométrie en flux

Numéro de catalogue. 501121507
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
501121507 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 501121507 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A35136
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pacific Blue™ Kit d’apoptose, V/SYTOX™ AADvanced™ pour la cytométrie en flux

Ce produit détecte l’externalisation de la phosphatidylsérine dans les cellules apoptotiques en utilisant l’annexine V recombinante conjuguée à un colorant fluorescent Pacific Blue™ violet et des cellules mortes à l’aide de SYTOX™ AADvanced™ coloration. Après coloration d’une population cellulaire avec Pacific Blue™, annexine V et SYTOX™ AADvanced™, les cellules apoptotiques présentent une fluorescence violette, les cellules mortes montrent une fluorescence rouge, et les cellules vivantes peu ou pas de fluorescence. Ces populations sont facilement distinguées par un cytomètre en flux avec les raies de 405 nm et 488 nm pour l’excitation. Il y a très peu de chevauchement spectral entre les deux colorants, donc très peu de compensation est nécessaire. Chaque kit contient suffisamment de réactifs pour environ 50 tests de cytométrie en flux.

Consultez un guide de sélection pour tous les tests d’apoptose pour la cytométrie en flux.

Spécifications

Quantité 1 kit
Format Tube
Type de produit Trousse d’apoptose
Contenu et stockage Contient 1 flacon d’annexine V, Pacific Blue™ conjugué (250 μL), 1 flacon de SYTOX™ AADvanced™ coloration cellulaire morte, 1 flacon de tampon de liaison à l’annexine (solution 5X, 15 mL), et 1 flacon de DMSO (100 μL).

À conserver au réfrigérateur (28 – °C) et à protéger de la lumière.
Lignes laser du cytomètre en flux 405, 488
Excitation/Émission Pacific Blue™ : 415⁄455, SYTOX™ AADVuit™ : 546⁄647
Nb de réactions 50
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Conjugué Bleu du Pacifique, SYTOX AADvanced tache de cellule morte
À utiliser avec (équipement) Cytomètres en flux
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.