missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Respirateurs à particules P95 avec soulagement de niveau nuisible
Description
Les respirateurs à particules polyvalentes P95 offrent un gaz acide de niveau nuisant (modèle 8576) ou un soulagement de vapeur organique (modèle 8577).
- Cote P95 approuvée par le NIOSH
- Clip de nez en M ajustable
- Bandeaux tressés, attache d’agrafes
- Cool Flow™ Soupape d’expiration
- Couche de carbone pour le soulagement des niveaux nuisibles de vapeur† organique (19-002-719) et de soulagement† de gaz acide (19-002-718)
Spécifications
Spécifications
| Type d’aérosol | P - Étanche à l’huile |
| Facteur de protection assigné (APF) | 10 |
| Certifications (NIOSH) | NIOSH 42 CFR 84, P95, numéro d’approbation : TC-84A-1166 |
| Certifications (OSHA) | OSHA 1910.134 |
| Couleur | Blanc |
| Type de conception | Coupelle/moulé |
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | P95 |
| Matériau | Polypropylène, polyester |
| Type de produit | Respirateur à particules avec soulagement de gaz acide nuisant |
| Afficher plus de résultats |