Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Kit de test d'agglutination en latex PBP2'
Description
Thermo Scientific™ Oxoid Le test d'agglutination au latex PBP2' est un test rapide d'agglutination sur lames au latex visant à détecter PBP2' afin d'aider à identifier la résistance à la méthicilline chez Staphylococcus aureus (MRSA) et les Staphylococcies coagulases négatives.
Alertes de commande :
50 tests/kit.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Kit de test d’agglutination au latex |
| À utiliser avec (application) | Soins de santé |
| Quantité | Kit de 50 tests |