missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ Versa Metteur de pH de laboratoire Star Pro™

Numéro de catalogue. 13303205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Compteur, kit d’échantillons difficiles
Compteur, kit TRIS
Mètre
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie
13303205 Compteur, kit d’échantillons difficiles
13645573 Mètre
13645574 Compteur, kit TRIS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 13303205 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur VSTAR13

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Obtenez des performances premium et une flexibilité ultime grâce à notre pHmètre de laboratoire pour les mesures de pH, mV, ORP et température sur un écran couleur personnalisable.

Obtenez une grande précision, des performances premium et une flexibilité ultime avec le Thermo Scientific™ Orion™ Versa pH-mètre Star Pro™ Benchtop. Répondez à vos applications les plus complexes pour le pH, le mV, l’ORP et la température. Visualisez facilement les mesures sur l’écran couleur impressionnant et personnalisez les canaux de quatre mètres avec des modules interchangeables. Effectuez une calibration du pH jusqu’à 6 points, enregistrez jusqu’à 2000 ensembles de points de données avec l’horodatage et transférez facilement l’étalonnage et les journaux de données via USB ou RS232 vers une imprimante ou un ordinateur. Utilisez le support d’électrodes inclus pour placer facilement des capteurs dans les échantillons.

Thermo Scientific Orion Versa Les mètres de banc Star Pro sont conçus pour répondre facilement à votre application la plus difficile. Offrant des fonctionnalités et des fonctionnalités riches, vous pouvez configurer votre système de compteurs de façon optimale pour répondre aux besoins changeants. Les compteurs de banc Orion Versa Star Pro offrent des modules de mesure interchangeables qui permettent à plusieurs utilisateurs de personnaliser quatre canaux distincts pour répondre à leurs besoins spécifiques. Affichez facilement vos mesures sur un écran couleur époustouflant avec des tailles de texte ajustables. Éliminez les incertitudes liées à l’étalonnage et à la configuration des compteurs avec des instructions à l’écran disponibles dans plusieurs langues locales. Profitez d’une saisie de données rapide et simple avec le clavier numérique.

  • L’indicateur de stabilité des mesures à l’écran vous indique exactement quand vos mesures sont prêtes
  • Les modes de lecture sélectionnables incluent Auto-Read le maintien d’une lecture stable, le continu pour montrer les changements de lecture, le chronométré pour enregistrer les données à des intervalles précis et le mode Single-Shot pour maintenir une lecture après un certain délai d’attente atteint
  • Les alarmes sonores vous avertissent automatiquement lorsqu’une valeur de décalage, une valeur de limite haute/basse et un intervalle de temps d’étalonnage sont atteints
  • Accédrez, mettez à jour et modifiez facilement vos paramètres de mesure préférés, en utilisant 10 méthodes par canal
  • Mélangez uniformément les solutions à l’aide de jusqu’à deux sondes d’agitateur contrôlées par un mètre, faciles à positionner et pouvant être rapidement rincées entre les échantillons
  • Le journal de données collecte et fait des horodatages jusqu’à 2 000 ensembles de mesure avec en option l’identification d’électrode, l’identifiant d’échantillon et l’identifiant de compte
  • Le journal d’étalonnage stocke les 30 étalonnages les plus récents par paramètre avec un graphique visible pour les calibrations de pH multipoint et ISE
  • Assurez-vous de l’intégrité des mesures en consultant le journal d’étalonnage actif lors des relevés
  • La mémoire de compteur non volatile conserve les données et les réglages, même en cas de coupure de courant
  • Le compteur facilite les transferts de données vers un ordinateur via USB des connexions RS232
  • Le boîtier certifié IP54 résiste à la poussière et aux éclaboussures et peut être fixé au mur si l’espace sur la table est limité
  • Les compteurs incluent les certifications CE, TUV 3-en-1 et FCC Classe A
  • Garantie de remplacement de 3 ans

Comprend le module de mesure du pH Orion Versa Star :

  • Mesurez pH, mV, mV relatif ou ORP avec la température
  • Effectuer une calibration du pH jusqu’à 6 points en utilisant la reconnaissance automatique des tampons de NIST, DIN ou des groupes de tampons définis par l’utilisateur, avec le choix d’entrer manuellement des valeurs tampons personnalisées
  • L’option d’édition par étalonnage permet de fixer des points individuels sans recalibrage complet
  • Personnalisez les mesures pour afficher l’historique d’étalonnage et l’état du pH des électrodes ou simplifiez pour afficher une lecture de pH extra grande

Fonction
d’accès au système Les compteurs Orion Versa Star Pro offrent une fonction d’accès au système conçue pour assurer l’intégrité des données en évitant un accès indésirable à diverses fonctions du compteur, y compris le réglage de date/heure, le journal de données et le journal d’étalonnage. La fonction d’accès au système peut être facilement activée ou désactivée selon les besoins de votre laboratoire, pour une flexibilité maximale d’utilisation et une facilité d’utilisation. Une fois activée, la fonction Accès au système permet d’assigner un administrateur système et jusqu’à 10 comptes utilisateurs avec un accès personnalisable aux paramètres d’instrument, de mesure, d’étalonnages et de journaux. Utilisez la protection par mot de passe pour sécuriser certaines fonctions du compteur, tout en laissant les autres fonctions accessibles à tous les utilisateurs. La fonction d’accès au système vous permet de personnaliser l’accès aux compteurs pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de sécurité et de rapports de données.

Spécifications

Aperçu général Kit d’échantillonnage difficile d’échantillonmètre pH Orion Versa Star Pro avec ROSS électrode pH Sure-Flow et sonde ATC
Comprend Versa Compteur Star Pro avec module pH, électrode pH à corps en verre Sure-Flow 8172BNWP ROSS , sonde ATC en acier inoxydable 927007MD, sonde d’agitateur 096019, kit tampon 810199 pH, support d’électrodes, adaptateur universel 100-240V, câble informatique
Précision (température) ±0,1 °C
Précision (pH) ±0.002
Détails de la gestion des données Transférer un seul point, une plage ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Précision (mV) ±0,2 ou ±0,05%, selon ce qui est le plus élevé
Résultats USB, RS-232
Modes de mesure pH, mV, Relatif mV, ORP avec température
Étalonnage pH avec option d’édition d’étalonnage, mV relatif, ORP et température
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Gamme (mV) ±2000
Gamme (rH) ±2000,0mV
Résolution (mV) 0.1mV
Points d’étalonnage 1 à 6
Plage de températures (métrique) -5 °C à +105 °C
Plage de températures (impériale) 22,0 °F à 221,0 °F
Résolution (température) 0,1 °C, 0,1 °F
Sélection de la température Manuelle ou automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de décalage de température à 1 point
Type d’écran LCD, graphique couleur avec options personnalisables par l’utilisateur
Option de rétro-éclairage Oui
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les réglages du compteur
Points de données 2000 avec date et horodatage
Type de fonction d’enregistrement Automatique avec Auto-Read modes de mesure à temps et à tir unique, manuel
Sorties d’alarme Alarme point de réglage, alarme à limite haute/basse, alarme de calibration due
Entrées BNC (électrode pH ou ORP), pointe d’épingle (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC), deux entrées d’agitateur (sonde d’agitateur)
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC Classe A
Indice IP IP54
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VAC (Cat. Non. STARA-PWR)
Dimensions (L x l x H) 28 x 24 x 10 cm (11 x 9,5 x 3,9 po), modules ajoutent ≤ 2 cm (0,8 po). L & H
Poids (métrique) 1,2 kg, les modules ajoutent 0,2 kg chacun
Poids (impériale) 2,5 lb., les modules ajoutent 0,5 lb chacun
Clavier Numérique avec des touches de fonction spécifiques au menu et des touches de défilement/raccourci à double usage
Méthodes 10 par canal
Puissance nominale Entrée DC : 9VDC, 1A
Alimentation électrique Adaptateur universel AC (inclus)
Type de sonde Électrode de pH, électrode ORP, électrode de demi-cellule de référence, sonde de température ATC, sonde d’agitateur
Langues Anglais, espagnol, français, italien, allemand, chinois, portugais et coréen, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese, Korean
Gamme (mV relative) ±2000,0mV
Gamme d’humidité relative 5 à 85%, non condensant
Point isopotentiel 7 000 pH (ajustable)
Stabilité Sélectionnable rapide, moyen, lent ou Smart Stability réglage; Option sélectionnable désactivée ou Moyenne intelligente automatique
Température (impériale) en fonctionnement 41 °F à 113 °F (ambiant)
Température (métrique) en fonctionnement 5 °C à 45 °C (ambiant)
Canaux 4 (personnalisable avec modules)
Catégorie Compteur, kit d’échantillons difficiles
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats