missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Accessoires de titrage de la série Orion Star T900

Numéro de catalogue. 13643108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Alimentation électrique États-Unis/Japon
Bouchon
Bouchon de bouteille de pinte
Bouchon de bouteille de réactif (GL45)
Bouchon de bouteille réactif (GL38)
Bouteille en plastique de 1 L
Bouteille en verre de 1 L
Bouteilles en plastique 12 x 1 L
Bouteilles en verre 12 x 1 L
Burette de 10 mL
Burette de 20 mL
Burette de 50 mL
Condensateur de réactif de remplacement
Ensemble de support d’électrode
Gestion des câbles
Housse de burette
Kit de tubes anti-lumière
Kit de tubes standard
Manuel d’utilisation
Porte-bouteille à réactif
Remplacement de la valeur
Replacemet Burette
Sonde de distributeur
Sonde de distribution de remplacement
Trousse de vérification du distributeur
Tube de séchage
USB Câble
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie
13643108 Sonde de distribution de remplacement
13642970 Housse de burette
13642971 Burette de 10 mL
13642972 Burette de 20 mL
13642973 Burette de 50 mL
13642974 Porte-bouteille à réactif
13642975 Bouteille en plastique de 1 L
13642976 Bouteille en verre de 1 L
13642977 Bouteilles en plastique 12 x 1 L
13642978 Bouteilles en verre 12 x 1 L
13642979 Bouchon de bouteille réactif (GL38)
13642980 Bouchon de bouteille de réactif (GL45)
13642981 Bouchon de bouteille de pinte
13642984 Sonde de distributeur
13642985 Trousse de vérification du distributeur
13642986 Ensemble de support d’électrode
13643103 Bouchon
13643104 Gestion des câbles
13642988 Alimentation électrique États-Unis/Japon
13642993 Kit de tubes standard
13642994 Kit de tubes anti-lumière
13642995 Tube de séchage
13643106 Replacemet Burette
13643107 Condensateur de réactif de remplacement
13642996 Manuel d’utilisation
13642997 USB Câble
13642998 Remplacement de la valeur
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Numéro de catalogue. 13643108 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur STARTTB6

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Minimisez les temps d’arrêt d’entretien avec des pièces de rechange pour titrateurs Orion Star série T900 faciles à installer. Les accessoires de titrage de la série Orion Star T900 élargissent la fonctionnalité.

Procurez-vous des accessoires et des pièces de rechange pour le titrateur Orion Star T910 pH, le titrateur Orion Star T920 redox, le titrateur ionique Orion Star T930 et le titrateur tout-en-un Orion Star T940. Celles-ci sont conçues pour étendre la fonctionnalité des titrateurs et minimiser les temps d’arrêt de maintenance.

•Sélectionnez des tailles interchangeables de burettes de 10 mL, 20 mL ou 50 mL pour personnaliser votre titrateur
•. Le porte-bouteille aide à sécuriser le titrant pour prévenir les déversements et offre un placement•
flexible. Tubes et connecteurs codés par couleur simplifient l’installation et l’entretien
•des tuyaux. Un logiciel informatique est conçu pour rendre le transfert de données simple et fiable

Spécifications

Aperçu général Sonde de distribution de remplacement de la série Orion Star T900 sur le tuyau de la valve (raccords noirs)
Catégorie Sonde de distribution de remplacement
À utiliser avec (équipement) Titrator pH Orion Star T910, titrator redox Orion Star T920, titrateur ionique Orion Star T930, titrateur tout-en-un Orion Star T940