missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Posemètre de conductivité Orion Star™ A322

Numéro de catalogue. 13645556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de sonde:
Capteur de conductivité à 2 cellules
Capteur de conductivité à 4 cellules
Non inclus
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de sonde
13645556 Capteur de conductivité à 4 cellules
13645554 Non inclus
13303213 Capteur de conductivité à 2 cellules
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 13645556 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur STARA3225

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Surveillez avec précision la conductivité, le TDS, la salinité, la résistivité et la température avec ce compteur portatif de conductivité conçu pour des tests de terrain exigeants.

Obtenez une grande précision et des performances premium partout où vous en avez besoin avec le Thermo Scientific™ Orion Star™ A322 Conductivity Portable Meter. Cet instrument est conçu pour une large gamme de tests de conductivité, de solides dissous totaux (TDS), de salinité, de résistivité et de température, ainsi que pour des applications sur le terrain. Évaluez les échantillons dans les endroits les plus exigeants à l’aide de ce compteur étanche avec un boîtier classé IP67. Sélectionnez de l’eau pure linéaire, non linéaire ou une compensation de température EP avec des températures de référence de 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C ou 25 °C. Enregistrez jusqu’à 5000 ensembles de points de données avec l’horodatage et transférez-les vers une imprimante ou un ordinateur.

Prenez vos mesures à la source avec notre gamme premium de compteurs portatifs. Le Thermo Scientific Orion compteur de conductivité portable Star A322 offre un écran riche en informations et un fonctionnement convivial. Ce compteur portable robuste et étanche est prêt à affronter les éléments avec vous. Les compteurs portatifs de conductivité Orion Star A322 sont conçus pour être des compteurs de terrain faciles à utiliser et fiables, offrant des fonctionnalités et fonctionnalités avancées, incluant un journal de date de 5000 points avec des options d’identification d’exemple et d’identifiant utilisateur, la calibration et des alarmes à limite haute/basse, ainsi que des méthodes de mesure protégées par mot de passe.

  • Mesurer la conductivité, le TDS, la salinité ou la résistivité avec la température
  • Effectuez jusqu’à une calibration de conductivité en cinq points avec une option d’édition d’étalonnage qui permet de fixer des points individuels sans recalibrage complet
  • Les valeurs de conductivité auto-variable offrent des lectures cohérentes sur toute la plage de mesure sans besoin de recalibrer
  • Utilisez une compensation de température linéaire, non linéaire, EP (USP) ou hors conductivité avec des températures de référence de 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C ou 25 °C
  • Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions claires à l’écran simplifie le fonctionnement
  • Capture de vos lectures critiques avec l’indicateur de stabilité de mesure et les modes – Auto-Read de lecture sélectionnables maintient une lecture stable, le mode continu montre les changements avec option de maintien et les journaux temporisés à des intervalles spécifiques
  • Le journal de données recueille et fait des horodatages jusqu’à 5000 ensembles de mesures avec un identifiant d’échantillon et un identifiant utilisateur optionnels
  • Le journal d’étalonnage stocke les dix étalonnages les plus récents
  • La mémoire de compteur non volatile assure la protection de vos données et de vos réglages, même en cas de coupure de courant
  • Le logiciel Orion Star Com facilite le transfert de données vers un ordinateur via USB des connexions RS232
  • Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
  • Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement robuste sur le terrain
  • Les kits de mesure comprennent un étui de champ rigide et une armure protectrice avec porte-électrodes, une sangle ajustable pour le poignet/ceinture et un support de mesure intégré
  • Les compteurs offrent des certifications CE, TUV 3-en-1 et FCC Classe A, ainsi qu’une garantie de remplacement de 3 ans

Spécifications

Aperçu général Kit portable de compteur Orion Star A322 pour conductivité/TDS/salinité/résistivité avec DuraProbe capteur de conductivité à 4 cellules, solutions, blindage de mesure et boîtier de terrain
Comprend un compteur de conductivité Star A322 avec batteries; 013010MD DuraProbe sonde de conductivité époxy 4-sonde (K=0,475) avec câble de 3 mètres; 01100710 pochettes standard de conductivité 1413uS; 911110 Sachets de solution de rinçage; Étui rigide STARA-CS Star A Meter; Instructions et batteries
Résultats USB, RS232
Précision (conductivité) 0,5% de la lecture ±à 1 chiffre > 3 μS; 0,5% de la lecture ±0,01 μS ≤ 3 μS
Modes de mesure Conductivité, TDS, Salinité, Résistivité avec la température
Sondes compatibles Capteurs de conductivité à 2 ou 4 cellules avec température intégrée
Constante de cellule 0,001 à 199,9 cm-1
Étalonnage Conductivité avec option d’édition d’étalonnage et température
Points d’étalonnage (conductivité) 5
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 3000 mS/cm
Résolution (conductivité) 0,001 μS minimum, auto-range jusqu’à 4 chiffres significatifs
Compensation thermique Linéaire, nLFn (eau ultra pure non linéaire), nLFu (eau ultra pure non linéaire dégazée), EP (off wit
Température (métrique) de référence 5, 10, 15, 20, 25 °C
Gamme (salinité) 0,06 à 80,00 psu, 0,05 à 42,00 ppt
Résolution (salinité) 0,01 alimentation ou 0,01 ppt minimum, prise automatique
Précision (salinité) 0,5% de la lecture ±à 1 chiffre
Modes de mesure de la salinité Salinité pratique (PSU) ou eau de mer naturelle (PPT)
Gamme (TDS) 0.001 to 200.0 ppt
Résolution (TDS) Minimum de 0,001 ppm, auto-révariation jusqu’à 4 chiffres significatifs
Précision (TDS) 0,5% de la lecture ±à 1 chiffre
Gamme de facteurs TDS Linéaire (0,02 à 9,99)
Plage de températures (métrique) -5 °C à +105 °C
Résolution (température) 0,1 °C (0,1 °F)
Précision (température) ±0,1 °C
Gamme (résistivité) 2 ohms à 100,0 mégohms
Sélection de la température Manuelle ou automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de décalage de température à 1 point
Type d’écran Écran LCD graphique avec rétroéclairage
Option de rétro-éclairage Oui (Sélectionnable)
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les réglages du compteur
Points de données 5000 avec date et heure
Type de fonction d’enregistrement Journal automatique des données avec Auto-Read et modes de mesure chronométrée; journal manuel des données avec Continuous m
Détails de la gestion des données Transférer un seul point, une plage ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Sorties d’alarme Alarme à limite haute/basse, calibration due alarme
Entrées MiniDIN 8 broches (capteur de conductivité avec température intégrée)
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC Classe A
Indice IP IP67
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VAC (vendu séparément, Cat. Non. 1010003)
Dimensions (L x l x H) 24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 po)
Poids (métrique) 0.5 kg
Poids (impériale) 1.2 lb.
Garantie Jauge de 3 ans
Type de sonde Capteur de conductivité à 4 cellules
Gamme d’humidité relative 5 à 85%, non condensant
Modèle Posemètre portatif Orion Star A322 pour conductivité/TDS/salinité/résistivité/température
Résolution (résistivité) 1 ohm ou 0,1 mégohm, auto-prise
Alimentation électrique 4 piles AA (incluses) ou adaptateur universel AC (vendu séparément)
Méthodes 10 par canal avec protection par mot de passe
Stabilité Sélectionnable rapide, moyen, lent ou Smart Stability réglage; Option sélectionnable désactivée ou Moyenne intelligente automatique
Clavier Complet avec des touches de fonction spécifiques à chaque menu et des touches de défilement/raccourci à double usage
Langues anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois; Portugais et coréen disponibles avec mise à jour logicielle, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean available with software update
Température (impériale) en fonctionnement 41 °F à 113 °F (ambiant)
Température (métrique) en fonctionnement 5 °C à 45 °C (ambiant)
Canaux 1
Catégorie Portable Conductivity Meter
Précision (résistivité) 0,5% de la lecture ±à 1 chiffre
Type de batterie 4 x AA (inclus)
Autonomie des piles 800 hr.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats