Learn More
Thermo Scientific™ Posemètre de pH portatif Orion Star™ A221
Description
Enregistrez des mesures précises et fiables du pH, mV, ORP et de la température avec le Thermo Scientific™ pH-mètre portatif Orion Star™ A221. Ce mesureur est idéal pour un large éventail d’applications et pour l’analyse avancée du pH sur le terrain. Effectuez une calibration du pH jusqu’à 5 points, enregistrez jusqu’à 1000 ensembles de données avec l’horodatage et transférez facilement l’étalonnage et les journaux de données via USB RS232 vers une imprimante ou un ordinateur avec le logiciel Orion Star™ Com téléchargeable gratuitement. Le compteur étanche assure des performances durables et robustes en extérieur grâce à un boîtier classé IP67.
Ne laissez pas vos mesures au hasard lorsque vous analysez des échantillons à l'extérieur du laboratoire. Les pH-mètres portatifs Orion Star A221 sont conçus pour offrir la fiabilité dont vous avez besoin dans un ensemble convivial adapté à vos tests de pH dédiés. Ce compteur étanche et portable affiche des données critiques avec votre mesure, incluant la température, la date et l’heure, le type de lecture, la stabilité de la mesure, les informations sur l’étalonnage actif et l’état de la source d’alimentation.
- Mesurez pH, mV, mV relatif ou ORP avec la température
- Effectuez une calibration du pH jusqu’à 5 points en utilisant la reconnaissance automatique des tampons ou NIST les groupes tampons DIN avec la possibilité d’entrer manuellement des valeurs tampons personnalisées
- Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions claires à l’écran simplifie le fonctionnement
- Capture de vos relevés critiques avec l’indicateur de stabilité de mesure et les modes — Auto-Read de lecture sélectionnables maintient une lecture stable et le mode continu affiche des relevés changeants avec l’option de maintien
- Le journal de données recueille et fait des horodatages jusqu’à 1000 ensembles de mesures
- La mémoire de compteur non volatile assure la protection de vos données et de vos réglages, même en cas de coupure de courant
- Le logiciel Orion Star Com facilite le transfert de données vers un ordinateur via USB des connexions RS232
- Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
- Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement robuste sur le terrain
- Les kits de mesure comprennent un étui de champ rigide et une armure protectrice avec porte-électrodes, une sangle ajustable pour le poignet/ceinture et un support de mesure intégré
- Les compteurs offrent les certifications CE, TUV 3-en-1 et FCC Classe A
- Garantie de remplacement de 3 ans
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Kit standard de mesure de pH portable Orion Star A221 avec électrode pH/ATC polyvalente et peu d’entretien |
| Précision (pH) | ±0.002 |
| Résultats | USB, RS-232 |
| Précision (température) | ±0,1 °C |
| Précision (mV) | ±0,2 ou ±0,05%, selon ce qui est le plus élevé |
| Comprend | Mesure de pH Star A221, électrode pH/ATC remplie de gel époxy 9107BNMD, pochettes tampons et rinçages pH 4/7/10, solution de rangement, armure protectrice pour compteur, étui rigide, 4 piles AA, câble informatique |
| Détails de la gestion des données | Transférer un seul point, une plage ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur |
| Modes de mesure | pH, mV, Relatif mV, ORP avec température |
| Étalonnage | pH, mV relatif (RmV), ORP et température |
| Gamme (pH) | -2 à 20 |
| Afficher plus de résultats |