missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Posemètre de pH portatif Orion Star™ A121

Numéro de catalogue. 13645506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Kit standard de mesure de pH portatif
Mesure de pH portable
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie
13645506 Kit standard de mesure de pH portatif
13645504 Mesure de pH portable
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 13645506 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur STARA1215

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Prenez des mesures simples de pH et de température avec notre pHømètre portatif facile à utiliser pour des tests de base sur le terrain.

Effectuez des mesures simples et régulières du pH, mV et de la température avec le Thermo Scientific™ pH-mètre portable Orion Star™ A121. Ce mètre est un instrument facile à utiliser et économique pour l’analyse de pH de base sur le terrain. Effectuez une calibration du pH jusqu’à 3 points avec un rappel facile des points d’étalonnage et de la pente. Naviguez rapidement dans les menus de configuration et assurez-vous de calibrations cohérentes à l’aide de la disposition simple du clavier et des invites textuelles à l’écran. Ce compteur étanche est doté d’un boîtier certifié IP67 pour une protection robuste en extérieur.

Thermo Scientific Orion Les pH-mètres portatifs Star A121 sont une solution simple et économique pour votre analyse d’échantillons à l’extérieur de routine. Dotés d’une touche de mesure accentuée, de modes de lecture sélectionnables et d’un indicateur de stabilité de mesure, nos pH-mètres Orion Star A121 de base sont conçus pour fournir des mesures fiables à un prix abordable.

  • Mesurez le pH, mV ou mV relatif avec la température
  • Effectuer une calibration du pH jusqu’à 3 points avec reconnaissance automatique des tampons ou saisie manuelle des tampons
  • Un affichage simplifié et facile à lire affiche la mesure principale avec la température, l’indicateur de stabilité et l’icône d’état de l’électrode
  • Fonctionnement convivial avec des invites textuelles de calibration de base
  • Se rappeler facilement les données d’étalonnage pour les vérifications de procédures
  • La mémoire non volatile préserve les réglages internes de données et des compteurs à 50 points, même en cas de coupure d’alimentation
  • Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
  • Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement robuste sur le terrain
  • Les kits de mesure comprennent un étui de champ rigide et une armure protectrice avec porte-électrodes, une sangle ajustable pour le poignet/ceinture et un support de mesure intégré
  • Les compteurs offrent les certifications CE, TUV 3-en-1 et FCC Classe A
  • Garantie de remplacement de 3 ans

Spécifications

Aperçu général Kit standard de mesureur de pH portable Orion Star A121 avec électrode pH/ATC polyvalente
Comprend Mesure de pH Star A121, électrode pH/ATC remplie de gel 9107BNMD à corps époxy, kit tampon 916099 pH, blindage protecteur de compteur, étui rigide, 4 piles AA
Précision (pH) ±0,01
Précision (température) ±0,1 °C
Détails de la gestion des données Mémoire interne de points de données
Résultats Aucun
Précision (mV) ±0,2 ou ±0,05%, selon ce qui est le plus élevé
Modes de mesure pH, mV, MV relatif avec la température
Étalonnage pH, mV relatif (RmV) et température
Gamme (pH) -2 à 16
Résolution (pH) 0.01, 0.1
Gamme (mV) ±1600.0
Résolution (mV) 0.1mV
Points d’étalonnage 1 à 3
Plage de températures (métrique) -5 °C à +105 °C
Plage de températures (impériale) 22,0 °F à 221,0 °F
Résolution (température) 0,1 °C, 0,1 °F
Sélection de la température Manuelle ou automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de décalage de température à 1 point
Type d’écran LCD
Option de rétro-éclairage None
Mémoire La mémoire non volatile préserve le journal et les paramètres
Points de données 50
Type de fonction d’enregistrement Automatique avec Auto-Read mode mesure, manuel avec mode mesure continue
Entrées BNC (électrode pH ou ORP), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC)
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC Classe A
Indice IP IP67
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VAC (vendu séparément, Cat. Non. 1010003)
Dimensions (L x l x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 po x 3,9 po x 2,6 po)
Poids (métrique) 0.5 kg
Poids (impériale) 2 lb.
Garantie Garantie du compteur de 3 ans
Clavier Simple avec les touches de mesure mises en évidence, les touches de défilement et de raccourci
Modèle Orion Star A121 Thermomètre portable pH/mV/RmV/Température
Alimentation électrique 4 piles AA (incluses) ou adaptateur universel AC (vendu séparément)
Type de sonde Électrode de pH, électrode ORP, sonde de température ATC (incluant l’électrode pH/ATC de la triode Orion 9107BNMD)
Langues Anglais
Gamme (mV relative) ±1999,9 mV
Gamme d’humidité relative 5 à 85%, non condensant
Point isopotentiel 7.00pH
Stabilité Smart Stability et Smart Averaging
Température (impériale) en fonctionnement 41 °F à 113 °F (ambiant)
Température (métrique) en fonctionnement 5 °C à 45 °C (ambiant)
Canaux 1
Type de batterie 4 x AA
Catégorie Kit standard de mesure de pH portatif
Autonomie des piles 2000 hr.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats