missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Scellés, bandes et feuilles

Description
Limitez l’évaporation et protégez vos échantillons de la contamination et des déversements grâce aux films adhésifs Thermo Scientific™ Nunc™. Ces adhésifs de scellage sont parfaits pour toutes les applications de dosage. Nunc Reposant sur les meilleures normes qualité et certifications du marché, les produits pour les sciences de la vie offrent des résultats fiables et reproductibles.
- Les joints adhésifs scellent efficacement tous les formats de microplaques
- L’adhésif sensible à la pression n’est pas collant au toucher, mais forme une liaison forte à la plaque lors de l’application de la pression
- Des rubans minces et légers scellent sur la plaque avec un applicateur portatif pratique (disponible séparément, Cat. No 250050)
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Transparent |
| Résistant aux dissolvants ou à l’alcool | Résistants aux réactifs des sciences de la vie |
| Aperçu général | SCELLANT DE PLAQUES, ACÉTATE |
| Matériau | Polyester |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Nb de puits | 96 |
| Nb par boîte | 100 |
| Dimensions (L x P) | 83 x 124 mm |
| À utiliser avec (application) | Stockage à court terme, ELISA |
| Afficher plus de résultats |