missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Système II Chamber Slide™

Numéro de catalogue. 125658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
1
2
4
8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Puits
125658 8
125655 1
125656 2
125657 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 125658 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 154534

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Faites croître les cellules directement sur des lames avec le Nunc Lab-Tek système II Chamber Slide .

Cultivez, colorez et examinez les cellules directement sur le Thermo Scientific Nunc Lab-Tek II Chamber Slide, qui consiste en une chambre amovible en polystyrène fixée à une lame en verre standard. La surface de culasse est spécialement traitée pour la culture cellulaire adhérente. Disponible en formats à 1, 2, 4 et 8 puits.

Caractéristiques

  • Surface culasse spécialement traitée avec un lavage RS unique pour assurer une croissance cellulaire constante
  • Couvercle en polystyrène à languettes qui permet l’échange gazeux avec une évaporation minimale
  • Outil d’enlèvement qui sépare la chambre de médium de la culasse en verre
  • Bordure hydrophobe adhésive biocompatible imprimée sur diapositive
  • Zone d’écriture blanche givrée

Comprend : outil d’enlèvement de chambre

Informations supplémentaires

  • Peut être acheté en cas de 96 ou en paquet de 16
  • Expédié stérile dans des plateaux d’incubation empilables pratiques

Garantie : 90 jours

Spécifications

Puits 8
Surface de culture 0,7 cm2
Matériau du couvercle Polystyrène
Aperçu général 8 puits Chamber Slide avec puits amovibles
Traitement de surface Culture cellulaire
Matériau RS Glass
Volume (métrique) de travail 0,2 à 0,5 mL
Comprend Couvercle en polystyrène transparent avec poignées sur le dessus et sur le côté pour les manipulations aseptiques
Nb par paquet 16
Dimensions (L x l) 74 x 25 mm
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Transparent
Quantité 1 de chaque
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.