missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Condensateurs de 96 puits pour plaques de polystyrène DeepWell™ de 1,0 mL
Description
Protégez le contenu des plaques pendant le stockage à court et long terme de produits chimiques ou composés en utilisant les condensateurs flexibles Thermo Scientific™ Nunc™ de 96 puits avec 96 indentations, spécialement conçus pour les 96 puits dans Thermo Scientific Nunc des plaques de puits profonds en polystyrène de 1,0 mL (278605 et 278606).
- Les capuchons avec 96 endentations sont faits d’acétate d’éthylène-vinyle
- Conçu spécifiquement pour être utilisé avec Nunc des plaques DeepWell en polystyrène de 1,0 mL 278605 et 278606
- Inadapté aux Nunc plaques DeepWell Cat. Nos 260251, 260252, 278752 et 278743
- Stérile
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Naturel |
| Résistant aux dissolvants ou à l’alcool | Résistant à l’alcool, résistant aux solvants |
| Aperçu général | Condensateurs à 96 puits pour plaques DeepWell en polysytrene de 1,0 mL |
| Matériau | EVA |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Nb de puits | 96 |
| Nb par boîte | 25 |
| Nb par paquet | 1 |
| Type de produit | Tapis d’étanchéité |
| Afficher plus de résultats |