missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Tampon de lyse NP-40

Numéro de catalogue. AAJ60766AP
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ60766AP 500 mL
AAJ60766AK 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAJ60766AP Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60766AP

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le tampon de lyse cellulaire NP40 convient à la préparation d’extraits cellulaires à analyser par immunotest par billes d’anticorps (Luminex), ELISA, et un western blot. Il peut aussi servir de tampon de lavage pour les réactions d’immunoprécipitation.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le tampon de lyse cellulaire NP40 convient à la préparation d’extraits cellulaires à analyser par immunotest de billes d’anticorps (Luminex), ELISA, et un western blot. Il peut aussi servir de tampon de lavage pour les réactions d’immunoprécipitation.

Solubilité
Il est soluble dans l’eau.

Notes
Ce tampon contient : 50 mM de Tris-HCl (pH 7,4), 150 mM de NaCl, 1% NP-40 et 5 mM d’EDTA. Pour l’utiliser, incubez les cellules dans 5 volumes de tampon sur glace pendant 10 à 30 minutes.

Spécifications

Couleur Incolore
Contenu et stockage Conserver au froid
Format Liquide
Quantité 500 mL

RUO – Usage réservé à la recherche