missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NativeMark™ Standard protéique non coloré

Numéro de catalogue. LC0725
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 50 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
LC0725 5 x 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. LC0725 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LC0725

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Fourni dans un tampon de stockage (Bis/Tris-HCl, pH 7,0; NaCl; glycérol; Ponceau S)

Norme protéique prête à l’emploi conçue pour l’estimation du poids moléculaire des protéines utilisant l’électrophorèse en gel native

L’électrophorèse dans des conditions natives (non dénaturantes) maintient la conformation des protéines natives, la cohésion des sous-unités et l’activité biologique. Lors de l’électrophorèse native, les protéines sont séparées selon leur rapport charge/masse.

  • Polyvalent : recommandé pour les Novex NativePAGE™ gels Bis-Tris, Tris-Glycine gradient ou NuPAGE Novex Tris-Acétate
  • Complet : contient des marqueurs avec une large gamme de poids moléculaire élevé, fournissant 8 bandes protéiques dans la plage de 20 –1 200 kDa
  • Pratique : pas besoin d’ajouter un tampon d’échantillon, il suffit de charger et de lancer
  • Compatible : peut être visualisée à l’aide de Coomassie™, des colorations argentées ou fluorescentes après électrophorèse, ou avec des colorations de Ponceau S, Coomassie, ou d’autres colorations membranaires après un transfert occidental
  • Compatibilité du gel : NativePAGE Gels, gels NovexTris-Glycine, NuPAGE gels Bis-Tris, NuPAGE gels Tris-Acétate

Électrophorèse en gel 1D, électrophorèse en gel protéique, coloration et imagerie en gel protéique, protéines, expression, isolement et analyse

Order Info

Conditions d’expédition : Glace sèche

Spécifications

Contenu et stockage L’étalon NativeMark™ des protéines non colorées est fourni dans un tampon de stockage (Bis/Tris-HCl, pH 7,0; NaCl; glycérol; Ponceau S).

Conserver à -20 °C.
Nombre de marqueurs 8
Prêt à charger Oui
Applications recommandées Gels indigènes
Plage de tailles 20 à 1 200 kDa
À utiliser avec (application) Gels indigènes
Compatibilité avec le gel Novex™ Gels tris-glycine, NuPAGE™ gels bis-tris, NuPAGE™ gels tris-acétate, gels tris-glycine Novex™, NativePAGE™ gels, NuPAGE™ géels tris-acétate
Poids moléculaire (g/mol) 1236, 1048, 720, 480, 242, 146, 66, 20 kDa
Quantité 5 x 50 μL
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Gamme de produit NativeMARK
Type de produit Échelle protéique
Type de coloration Non taché
Type de système PAGE NATIVE
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.