missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Marqueur IEF 3-10
Description
Comprend
Fourni à 10% de glycérol contenant du Bromophénol Bleu (0,01%) et du Rouge de Méthyle (0,01%)
Le marqueur IEF 3-10 fonctionne bien sur tous les gels IEF horizontaux et verticaux unidimensionnels, et peut être utilisé tant pour des conditions natives que pour des conditions de dénaturation (par exemple, 8M urée).
- Un format prêt à l’emploi pour les gels IEF
- Détermination idéale du pI d’échantillons de protéines inconnus
- Surveillance de la séparation sur les gels IEF
- Une norme applicable à tous les gels IEF (verticaux/horizontaux)
- 13 isoformes — purifiées, pas besoin de marqueurs de plage” de pI élevé ou “de plage de pI bas “ ”
- Composants protéiques purifiés, sans sel
- Compatibilité des gels : Novex GELs IEF
Focalisation isoélectrique, électrophorèse sur gel protéique, protéines, expression, isolement et analyse
Order Info
Conditions d’expédition : Approuvé pour expédition à température ambiante ou sur glace humide
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | Le marqueur IEF 3-10 est fourni en glycérol contenant 10% de bleu de bromophhénol (0,01%) et de rouge de méthyl (0,01%). Conserver au congélateur (-5 à -30 °C). |
| Number of Markers | 13 |
| Ready to Load | Oui |
| Recommended Applications | Gels IEF |
| Size Range | PI de 3,5 à 10,7 |
| For Use With (Application) | Gels IEF |
| Gel Compatibility | Novex™ IEF Gels |
| Molecular Weight (g/mol) | 10.7, 9.5, 8.3, 8.0, 7.8, 7.4, 6.9, 6.0, 5.3, 5.2, 4.5, 4.2, 3.5 |
| Quantity | 500 μL |
| Shipping Condition | Glace sèche |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.