missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Feuille de niobium, épaisseur de 2,0 mm (0,08 po), 99,8% (base métallique)

Numéro de catalogue. AA43231GK
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA43231GK 100 x 200 mm
AA43231FY 50 x 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA43231GK Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 043231GK

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7440-03-1 | Nb | 92,91 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 3-1-7440
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom de l’IUPAC Niobium
SOURIRES [Nb]

Spécifications

Nom ou substance chimique Niobium foil
Nom Remarque 2,0 mm (0,08 po) d’épaisseur
Quantité 100 x 200 mm
Odeur Inodore
Poids ≈86 g/50x100 mm
Forme Feuille
Notes sur le pourcentage d’essai (sur la base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.8%
EINECSNumber 231-113-5
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche