missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nickel(II) phthalocyanine
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nickel(II) phthalocyanine |
| Point de fusion | >300 °C |
| Couleur | Du bleu au violet |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 571.24 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H317-H334-H351 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H350-H302-H312-H332 May cause cancer. Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. Harmful if inhaled. |
| Precautionary Statement | P201-P202-P261-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c |
| EINECSNumber | 237-893-3 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche