missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Fioles au format Velocity™ RTU Nest and Tub
Description
Corning™ Velocity™ Flacons
- Fioles en verre borosilicate de type I à revêtement externe
- UTR avec technologie SG EZ-fill™
- Format RTU Nest and Tub
Spécifications
Spécifications
| Material | Verre borosilicaté |
| Volume (Metric) Brim | 13.5 mL |
| Product Line | 10R |
| Height (Metric) | 45 mm |
| Product Type | Fiole pharmaceutique |