missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Fioles en verre au format RTU Nest and Tub Type I
Description
- Fioles en verre borosilicate non revêtu de type I
- UTR avec technologie SG EZ-fill™
- Format RTU Nest and Tub
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) jusqu’au rebord | 13.5 mL |
| Gamme de produit | 10R |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Type de produit | Fiole pharmaceutique |