missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Fioles en verre au format RTU Nest and Tub Type I

Numéro de catalogue. 01677074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de produit:
10R
2R
4R
6R
8R
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Gamme de produit
01677074 2R
01677075 4R
01677076 6R
01677077 8R
01677078 10R
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 01677074 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 80088E5

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fioles en verre de type I de haute qualité au format Nest and Tub RTU.

  • Fioles en verre borosilicate non revêtu de type I
  • UTR avec technologie SG EZ-fill™
  • Format RTU Nest and Tub

Spécifications

Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) jusqu’au rebord 4 mL
Gamme de produit 2R
Hauteur (métrique) 35 mm
Type de produit Fiole pharmaceutique