missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific NanoDrop Ultra FL dsDNA BR Fluorescence Tay Tay Bundle
Description
- Évitez les coûts coûteux dans votre flux de travail grâce à une compréhension de la qualité de l’échantillon comme jamais auparavant avec les Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra Microvolume UV-Vis Spectrophotomètres Fluoromètres.
- Une technologie innovante Thermo Scientific™ Acclaro™ d’intelligence d’échantillons est intégrée à chaque instrument pour améliorer la précision des mesures et l’identification des contaminants.
- Quantifiez et qualifiez des échantillons d’ADN, d’ARN et de protéines en quelques secondes avec seulement 1 à 2 μL, et obtenez des données spectrales complètes avant de décider d’utiliser des échantillons dans des applications en aval.
- Une position de cuvette supplémentaire est également disponible pour une flexibilité accrue dans les options de mesure.
- Chaque ensemble comprend un NanoDrop™ instrument capable de fluorescence Ultra (NanoDrop Ultra FL ou NanoDrop UltraC FL) avec le kit de test NanoDrop Ultra dsDNA BR.
- Obtenez des informations complètes sur la concentration et la qualité de l’ADN ou de l’ARN en effectuant des mesures d’absorption ou de fluorescence sur le même instrument.
- Les NanoDrop Ultra FL et NanoDrop UltraC FL sont capables à la fois de mesures d’absorption micro-volume et de fluorescence, grâce à l’inclusion de diodes électrolumineuses à semi-conducteurs rouges et bleus (DEL).
- Haute spécificité – La fluorescence offre une plus grande sélectivité que la quantification basée sur l’absorbance, permettant une détection précise même dans des échantillons impurs ou complexes.
- Calculatrice de préparation d’échantillons – calculatrice de réactifs intégrée détermine la quantité de colorant et de tampon nécessaires pour une préparation précise.
- Calculatrice de recettes qPCR entièrement intégrée – utilisez la bibliothèque intégrée de kits ou ajoutez la vôtre pour permettre au logiciel de calculer la préparation de la réaction en fonction de la concentration de l’échantillon.
- Fonctions d’Auto-Mesure et d’Auto-Blank – simplifient le traitement multi-échantillons avec des mesures instantanées qui se produisent lorsque le bras du piédestal est abaissé; les fonctions peuvent être activées ou désactivées d’un seul geste.
- Exportez vers le nuage – envoyez les données directement vers Microsoft OneDrive, Google Drive ou Thermo Fisher Connect pour un stockage et un accès faciles.
- Intégration directe LIMS – transférez les données de façon fluide dans votre LIMS système à l’aide du système Restful API intégré.
- Options flexibles d’impression de données – imprimez directement depuis le NanoDrop Ultra via Wi-Fi, Ethernet ou USB, ou imprimez depuis votre PC avec le logiciel NanoDrop Ultra PC Control.
- Data Your Way – personnalisez et prévisualisez les informations dans les fichiers avant l’exportation afin d’assurer la compatibilité avec les flux de travail en aval.
- Pour un usage de recherche seulement; Pas à des fins diagnostiques.
Spécifications
Spécifications
| Type de détecteur | Capteur d’image linéaire CMOS à 2048 éléments |
| Affichage | Écran tactile couleur |
| Langues | Anglais, Chinois, Français, Japonais, Allemand, Espagnol, Polonais, Italien, Coréen |
| Source lumineuse | Flash au xénon, DEL |
| Gamme de produit | NanoDrop |
| Bande passante spectrale | ≤1,8 nm (FWHM à Hg 254 nm) |
| Catégorie | Faisceau de spectrophotomètres |
| Tension | 100/240 VAC |
| Gamme de longueurs d’ondes | 190 à 850 nm |
| Sélection de la longueur d’onde | Automatique |