missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasque à vide en polypropylène
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 1018250B
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
1700 mL
Taille de bouchon:
Arrêt no 10
Stopper no 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Taille de bouchon
1018250B 1000 mL Stopper no 8
1018251 1700 mL Arrêt no 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 1018250B Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS41011000
Obtenez une bouteille d’eau avec achat de plastiques
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Remplacez les flasques en verre par celle-ci, moulée en une seule pièce pour un service complet sous vide avec tubulation inclinée afin d’éviter le basculement.

Remplacez les flasques en verre par la Thermo Scientific™ Nalgene™ fiole à vide en polypropylène, moulée en une seule pièce pour un service complet sous vide avec tubulation inclinée afin d’éviter le basculement. Cette fiole autoclavable et résistante aux éclats peut résister au vide jusqu’à 30 po. Hg en fait une contribution précieuse à votre programme de sécurité en laboratoire.

  • La tubulation à un angle de 45° empêche le basculement lorsque le tuyau est attaché
  • L’adaptateur barbelé accepte les tubes I.D. de 1/4 à 3/8″ (tubes vendus séparément)
  • Zone de marquage ovale pour faciliter l’étiquetage
  • Taille du manche pour s’adapter aux tailles standard des bouchons (bouchon non inclus)

Spécifications

Capacité (impériale) 32 oz
Aperçu général Flasque à vide, polypropylène, 1000 mL; Filtrage Flask PP 1000 mL
Capacité (métrique) 1000 mL
Matériau Polypropylène
Nb par boîte 1
Nb par paquet 1
Autoclavable Autoclavables
Taille de bouchon Stopper no 8