Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Entonnoirs séparateurs de copolymère polypropylène (PPCO) avec fermeture

Description
Effectuer diverses séparations de phase liquide avec des entonnoirs séparateurs translucides et autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™ en polypropylène copolymère (PPCO). Bonne compatibilité chimique avec une large gamme de solutions de laboratoire impliquées dans les extractions liquide-liquide. La fermeture en polypropylène et le robinet d’arrêt TFE ne nécessitent aucune lubrification. Ces entonnoirs séparateurs résistent aux impacts et ne s'écaillent pas et ne se brisent pas, ce qui en fait un atout précieux pour les programmes de sécurité en laboratoire.
Caractéristiques :
- Les lignes de séparation entre les liquides non miscibles sont facilement observées
- L’interface de phase est observable jusqu’au robinet d’arrêt
- Les robinets d’arrêt TFE n’ont pas besoin de lubrification, ce qui facilite la manipulation et l’utilisation
- L’entonnoir est chimiquement compatible avec une large gamme de réactifs de laboratoire
- Autoclavable/Étanche
Comprend :
- Entonnoir en polypropylène, Teflon™ robinet et boîtier TFE, fermeture de vis en polypropylène
- Pour le robinet d’arrêt de remplacement, commandez Cat. No 714301-1025
- Les entonnoirs sont sensibles à l’assouplissement et au gonflement à cause d’une exposition prolongée à des solvants agressifs, bien que l’effet soit réversible.
- Longueurs de potence, 65 mm. Autoclavable sauf pour l’assemblage du robinet d’arrêt, qui se retire facilement pour la stérilisation chimique.
- Autoclavable sauf pour l’assemblage du robinet d’arrêt, qui se retire facilement et se stérilise chimiquement.
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 250 mL |
| Matériau | Copolymère de polypropylène (PPCO) |
| Hauteur (métrique) | 321 mm |
| Aperçu général | 33mm |
| Quantité | 1/Pk.; 4/Cs. |
| Type de produit | Cheminée séparatrice |
† Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene qui répondent aux critères suivants : a) Les systèmes de fermeture bouteille/flacon/entonnoir avec des fermetures de moins de 100 mm, après avoir été remplis d’eau et inversés, résistent à une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans fuite d’eau. b) Les systèmes de fermeture bouteille/entonnoir/flacon de plus de 100 mm, après avoir été remplis d’eau et inversés pendant 15 minutes, ne présentent aucune fuite d’eau. Remarque : ces essais, réalisés avec d’autres liquides, peuvent ne pas donner les mêmes résultats. Pour garantir une utilisation sûre, il est recommandé aux clients de tester les bouteilles et fermetures Thermo Scientific Nalgene dans les conditions prévues pour leurs applications. Thermo Scientific Nalgene Pour assurer une utilisation sécuritaire, les clients sont invités à tester les bouteilles et fermetures Nalgene dans les conditions prévues pour leur application.