missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Entonnoirs à poudre de polypropylène
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 10348D
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
64 mm
79mm
100 mm
145 mm
Capacité (métrique):
68 mL
115 mL
243 mL
716 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) supérieur Capacité (métrique)
10348D 145 mm 716 mL
10348A 64 mm 68 mL
10348B 79mm 115 mL
10348C 100 mm 243 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 10348D Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 42520150
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Transférez les poudres avec ces entonnoirs à poudre. La tige parallèle minimise le pontage de poudre et les nervures externes empêchent les sas d’air. Une alternative incassable au verre.

Poudre de transfert avec Thermo Scientific™ Nalgene™ des entonnoirs de poudre de polypropylène. La tige parallèle minimise le pontage de poudre et les nervures externes empêchent les sas d’air. Cette alternative indestructible au verre est résistante aux produits chimiques à une large gamme de produits chimiques et de réactifs de laboratoire et peut apporter une contribution précieuse aux programmes de sécurité en laboratoire.

  • Le polypropylène est résistant à la rupture et chimiquement compatible avec une grande variété de réactifs de laboratoire
  • Adapté à un usage général en laboratoire, il remplace durablement les entonnoirs en verre
  • Autoclavables

Spécifications

Diamètre (métrique) supérieur 145 mm
Capacité (métrique) 716 mL
Diamètre (métrique) de tube 29 mm
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 137 mm
Autoclavable Autoclavables
Aperçu général Poudre en entonnoir PP 150 mm
Longueur (métrique) de tube 32 mm
Quantité 4/Pk.; 24/Cs.