missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Phénylméthacrylamide 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P092025G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P092025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. P092025G Fournisseur TCI America Code fournisseur P092025G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1611-83-2
Formule moléculaire C10H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 161.204
Numéro MDL MFCD00048114
Clé InChI IJSVVICYGLOZHA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74164
Nom de l’IUPAC 2-méthyl-N-phénylprop-2-énamide
SOURIRES CC(=C)C(=O)NC1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique N-Phenylmethacrylamide
Point de fusion 83 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 161.20
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline