Learn More
n-Pentane, Grade Environnemental, 98+%
Description
Le n-pentane est utilisé dans des produits de consommation tels que les lifteurs/nettoyants spot et les gels de rasage mousseux, ainsi que dans des produits commerciaux comme un agent soufflant pour l’isolation en polystyrène (mousse) expansé. Il peut aussi être utilisé comme solvant (sous forme pure) en laboratoire, en analyse chimique et dans d’autres contextes où un solvant non polaire hautement volatil est nécessaire.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | n-Pentane |
| Point de fusion | °C à 130 °C |
| Nom Remarque | Qualité environnementale |
| Couleur | Incolore |
| Aspect | Liquide incolore |
| Densité | 0.626 |
| Quantité | 4 x 4 L |
| Point d’éclair | -49 °C (-57 °F) |
| Point d’inflammation | 260 °C (500 °F) |
| Forme physique | Liquide |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H225-H304-H336 |
| Precautionary Statement | P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P331-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | DOT Class: 3, Packaging Group: II |
| EINECSNumber | 203-692-4 |
| RTECSNumber | RZ9450000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche