missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Diméthylformamide, MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. MDX17261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
Emballage:
Bouteille en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
MDX17261 4 L Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MDX17261 Fournisseur Technidata Code fournisseur DX17261

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom de l’IUPAC N,N-diméthylformamide
SOURIRES CN(C)C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique N, N-Dimethylformamide
Quantité 4 L
Emballage Bouteille en verre
Formule linéaire HCON(CH3)2
Poids de formule 73.09