missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Diméthylformamide, MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. M1002022500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Emballage:
Bouteille en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
M1002022500 2.5 L Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. M1002022500 Fournisseur Technidata Code fournisseur 1.00202.2500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour la chromatographie gazeuse en espace de tête SupraSolv™

Identifiants chimiques

CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom de l’IUPAC N,N-diméthylformamide
SOURIRES CN(C)C=O

Spécifications

pH 7 (à 200 g/L 20 °C)
Nom ou substance chimique N,N-Dimethylformamide
Point de fusion -61 °C
Couleur Incolore
Densité 0,94 g/cm3 à 20 °C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 58 °C (136 °F)
Point d’inflammation 410 °C (770 °F)
Odeur Faiblement semblable à de l’amine
Emballage Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.43
Pression de vapeur 3,77 hPa (20 °C)
Numéro UN 2265
Point d’ébullition 153 °C
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau à 20 °C
Poids de formule 73.09
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H360D May damage the unborn child.
Hazard Statement H226 Flammable liquid and vapor.
Precautionary Statement H312 + H332 Harmful in contact with skin or if inhaled.
Recommended Storage 5 °C à 30 °C (41 °F à 86 °F); Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart de la chaleur et de toute source d’inflammation. Gardez enfermé ou dans un endroit accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.