missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Diméthylaminométhylferrocène 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. p-7126654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D12715G 5 g
D127125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D12715G Fournisseur TCI America Code fournisseur D12715G

Identifiants chimiques

CAS 1271-86-9
Formule moléculaire C13H17FeN
Poids moléculaire (g/mol) 243.13
Numéro MDL MFCD00001433
Clé InChI JJJSTEANRWLZBH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme Ferrocenylmethyldimethylamine
Nom de l’IUPAC (Diméthylaminométhyl)ferrocène
SOURIRES [Fe].c1cccc1.CN(C)Cc1cccc1

Spécifications

Nom ou substance chimique N,N-Dimethylaminomethylferrocene
Couleur Brun
Quantité 5 g
Poids de formule 243.13
Pourcentage de pureté ≥97.0% (GC,T)
Forme physique Liquide