missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Diméthylacrylamide, 98%, piq. avec 100 ppm d’énol 4-méthoxyphe

Numéro de catalogue. AA42405A1
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA42405A1 1 kg
AA4240518 50 g
AA4240530 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA42405A1 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042405A1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 2680-03-7 | C5H9NO | 99,13 g/mol

N,N-Diméthylacrylamide est un monomère utile pour les fibres synthétiques et les plastiques. Il est également utilisé dans la synthèse de polymères photoréactifs et de copolymères en greffant du polysiloxane sur la chaîne latérale de la DMA par homopolymérisation ou greffage de cellulose pour former des polymères cellulosiques, et la copolymérisation du méthacrylate de méthyle avec la DMA ou la copolymérisation de la DMA avec le styrène et le butadiène.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 2680-03-7
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
Numéro MDL MFCD00008626
Clé InChI YLGYACDQVQQZSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylacrylamide, 2-propenamide, n,n-dimethyl, acrylamide, n,n-dimethyl, acylamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-acrylamide, n,n-dimethyl-2-propenamide, dimethylamid kyseliny akrylove, nn-dimethylacrylamide, unii-as46jk7q6i, propenamide, n,n-dimethyl
PubChem CID 17587
Nom de l’IUPAC N,N-diméthylprop-2-énamide
SOURIRES CN(C)C(=O)C=C

Spécifications

Nom ou substance chimique N,N-Dimethylacrylamide
Nom Remarque Stabilisé avec 100 ppm de 4-méthoxyphénol
Couleur Incolore
Densité 0.962 g/mL
Point d’ébullition 82 °C à 84 °C (21 mmHg)
Point d’éclair 71 °C (161 °F)
Indice de réfraction 1.473
Formule linéaire H2C=CHCON(CH3)2
Quantité 1 kg
Numéro UN UN2810
Beilstein 1742219
Sensibilité Sensible à la lumière
Renseignements sur la solubilité Légèrement soluble dans l’eau (1 000 g/L à 20 °C).
Poids de formule 99.13
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H227-H301+H311-H318
Hazard Statement GHS H Statement
H331-H227-H302-H312
Toxic if inhaled.
Combustible liquid.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Precautionary Statement P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P314-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC, LIQUIDS, ORGANIC, N.O.S.
EINECSNumber 220-237-5
RTECSNumber AU3230000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche