missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N'-Bis(3-aminopropyl)ethylenediamine 98.0+%, TCI America™
$55.92 - $199.46
Identifiants chimiques
| CAS | 10563-26-5 |
|---|---|
| Molecular Formula | C8H22N4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 174.292 |
| MDL Number | MFCD00008210 |
| InChI Key | RXFCIXRFAJRBSG-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | n,n'-bis 3-aminopropyl ethylenediamine, 1,5,8,12-tetraazadodecane, n1,n1'-ethane-1,2-diyl bis propane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n-1,2-ethanediylbis, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,2-diaminoethane, n,n'-di 3-aminopropyl-1,2-ethylenediamine, n,n'-bis gamma-aminopropyl diaminoethane, 1,3-propanediamine, n,n-ethylenebis, 1,2-bis 3-aminopropylamino ethane, unii-0exw8894xx |
| PubChem CID | 25378 |
| ChEBI | CHEBI:39476 |
| IUPAC Name | N'-[2-(3-aminopropylamino)ethyl]propane-1,3-diamine |
| SMILES | C(CN)CNCCNCCCN |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
B195225ML
|
TCI America
B195225ML |
25 mL |
chaque for $55.92
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
B1952500ML
|
TCI America
B1952500ML |
500 mL |
chaque for $199.46
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 10563-26-5 | |
| 174.292 | |
| RXFCIXRFAJRBSG-UHFFFAOYSA-N | |
| 25378 | |
| N'-[2-(3-aminopropylamino)ethyl]propane-1,3-diamine |
| C8H22N4 | |
| MFCD00008210 | |
| n,n'-bis 3-aminopropyl ethylenediamine, 1,5,8,12-tetraazadodecane, n1,n1'-ethane-1,2-diyl bis propane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n-1,2-ethanediylbis, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,2-diaminoethane, n,n'-di 3-aminopropyl-1,2-ethylenediamine, n,n'-bis gamma-aminopropyl diaminoethane, 1,3-propanediamine, n,n-ethylenebis, 1,2-bis 3-aminopropylamino ethane, unii-0exw8894xx | |
| CHEBI:39476 | |
| C(CN)CNCCNCCCN |
Spécifications
| 10563-26-5 | |
| 165°C | |
| MFCD00008210 | |
| 2927 | |
| RXFCIXRFAJRBSG-UHFFFAOYSA-N | |
| N'-[2-(3-aminopropylamino)ethyl]propane-1,3-diamine | |
| 25378 | |
| 174.29 | |
| Liquid |
| Yellow | |
| C8H22N4 | |
| 25 mL | |
| n,n'-bis 3-aminopropyl ethylenediamine, 1,5,8,12-tetraazadodecane, n1,n1'-ethane-1,2-diyl bis propane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n-1,2-ethanediylbis, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,2-diaminoethane, n,n'-di 3-aminopropyl-1,2-ethylenediamine, n,n'-bis gamma-aminopropyl diaminoethane, 1,3-propanediamine, n,n-ethylenebis, 1,2-bis 3-aminopropylamino ethane, unii-0exw8894xx | |
| C(CN)CNCCNCCCN | |
| 174.292 | |
| CHEBI:39476 | |
| ≥98.0% (GC,T) | |
| N,N′-Bis(3-aminopropyl)ethylenediamine |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'einecsNumber' : (7)-0005
missing translation for 'rtecsNumber' : TX8032950
missing translation for 'tsca' : Yes