missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Lauroylsarcosine sel de sodium, 95%

Numéro de catalogue. AC434371000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Bouteille en verre
Fût en plastique
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC434371000 100 g Bouteille en verre
AC434370250 25 g Bouteille en verre
AC434370010 1 kg Fût en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC434371000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 434371000
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 137-16-6 | C15H28NNaO3 | 293,38 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 137-16-6
Formule moléculaire C15H28NNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 293.38
Numéro MDL MFCD00042728
Clé InChI KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
PubChem CID 23668817
Nom de l’IUPAC sodium; 2-[dodécanoyl(méthyl)aminés]acétate
SOURIRES [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique N-Lauroylsarcosine sodium salt
CAS % minimum 94
CAS % maximal 100
Point de fusion 45,0 °C à 47,0 °C
Couleur Blanc
pH 7.0 à 9.0
Perte à la dessication 7% max. ()
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 0.95
Emballage Bouteille en verre
Formule linéaire NaCO2CH2N(CH3)CO(CH2)10CH3
Quantité 100 g
Indice de Merck 154401
Renseignements sur la solubilité (10% dans l’eau) Presque transparente, incolore à jaune pâle
Poids de formule 293.39
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category Serious eye damage/eye irritation (category 1), Acute toxicity (category 2), Skin corrosion/irritation (category 2)
Hazard Statement Causes serious eye damage, Fatal if inhaled, Causes skin irritation
EINECSNumber 205-281-5

RUO – Usage réservé à la recherche